B1552
Bromoenol lactone
≥98% (TLC)
Sinónimos:
BEL, E-6-(Bromoethylene)tetrahydro-3-(1-naphthyl)-2H-pyran-2-one
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
potencia
636 nM Ki
solubilidad
DMSO: soluble (Dilute in aqueous medium immediately prior to use and store on ice for no more than 12 hours.)
degassed ethanol: soluble (Dilute in aqueous medium immediately prior to use and store on ice for no more than 12 hours.)
λmáx.
224 nm
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]\C(Br)=C1\CCC(C(=O)O1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H13BrO2/c17-10-12-8-9-15(16(18)19-12)14-7-3-5-11-4-1-2-6-13(11)14/h1-7,10,15H,8-9H2/b12-10+
Clave InChI
BYUCSFWXCMTYOI-ZRDIBKRKSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.