Documentos clave
7510-OP
Millipore
Sodium Acetate
OmniPur® Grade, >=99.0%, Anhydrous
Sinónimos:
OmniPur® Sodium Acetate, Anhydrous
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H3NaO2
Número de CAS:
Peso molecular:
82.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): 0.01AU max
A (280 nm, 0.1 M, water): 0.01AU max
Assay: 99.0% min
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
pH (5%, water): 7.5-9.2
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1