Saltar a
H1009
Peróxido de hidrógeno solution
greener alternative
30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer
Hydrogen peroxide solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.01
UNSPSC Code:
12352304
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
Assay:
29.0-32.0% (titration)
Concentration:
30 % (w/w) in H2O
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
assay
29.0-32.0% (titration)
form
liquid
shelf life
~2 yr
reaction suitability
reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
30 % (w/w) in H2O
technique(s)
cell based assay: suitable, immunohistochemistry: suitable
density
1.110 g/cm3
suitability
suitable for DNA precipitation
application(s)
general analytical
pharmaceutical
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
General description
El peróxido de hidrógeno (H2O2), un antiséptico tópico, se sintetiza en las células aerobias como un subproducto de la respiración aerobia. También puede producirse como un producto de salida de reacciones enzimáticas en peroxisomas, mitocondrias u otros compartimientos celulares.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Application
La disolución de peróxido de hidrógeno se ha utilizado para:
  • tratar las células epiteliales nasales para ensayos de sensibilidad al H2O2
  • tratar la línea de células inmortales de queratinocitos humanos (HaCaT) y la línea celular de melanoma humano (GLL19) para inducir senescencia
  • incubar cortes cerebrales para la tinción de bromodesoxiuridina (BrdU)/NeuN
  • en el ensayo de proliferación celular, para incubar células madre neuronales (NE-4C) destinadas a experimentos in vitro
Biochem/physiol Actions
El peróxido de hidrógeno (H2 O 2) se utiliza principalmente en la limpieza de heridas. Puede matar los patógenos mediante un estallido de la oxidación y la producción de oxígeno local. El H2O2 funciona como una molécula de comunicación o segundo mensajero. Desempeña un papel clave en la expresión génica de muchas maneras. El H2O2 participa en la modulación de la inflamación.
Features and Benefits
Este compuesto aparece en la página Fosfoproteínas fosfatasas (tirosina) del Manual de clasificación de receptores y transducción de la señal. Pulse aquí para encontrar otras páginas del manual.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
349887H3410216763
concentration
30 % (w/w) in H2O
concentration
35 wt. % in H2O
concentration
30 wt. % in H2O
concentration
30 wt. % in H2O
assay
29.0-32.0% (titration)
assay
33-37% (by potassium permanganate, titration)
assay
≤32%
assay
29.0-32.0% (ACS specification)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.110 g/cm3
density
1.13 g/mL at 25 °C
density
1.11 g/mL at 25 °C
density
1.11 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peróxido de hidrógeno solution
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 21 Questions  
  1. Hello, I am trying to analyse soil peroxidase activity but i have no results. I wonder if Hydrogen peroxide H1009 is normally the best product.
    1 answer
    1. Yes, this product is recommended. It is the hydrogen peroxide that is used in our Enzymatic Assay of Peroxidase, using Pyrogallol as the substrate. See: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-peroxidase
      Please note that since this is a colorimetric assay, the color of the sample may interfere with the absorbance readings. So the soil sample may need to be decolorized before testing for enzymatic activity.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How much volume do i need of 30% H2O2 if i want to add 0.3% of it to a 50 ml PBS solution?
    1 answer
    1. If 0.3% H2O2 (by volume) is to be achieved, it would be necessary to add 0.15 mL of H2O2, which would be 0.5 mL of the 30% solution. If the solution is to be exactly 0.3% H2O2, it would be best to only use 49.5 mL of PBS, to account for the added volume of H2O2 solution. If the 0.3% is to be m/v or v/v, the density would need to be used in order to convert.
      Helpful?
  4. How much we need to add 30% H2O2 in 1mL of solution(water as solvent) to make100mM molarity?
    1 answer
    1. The molarity of this product is calculated to be 9.791 M based on a density of 1.11 g/mL, a formula weight of 34.01 g/mol, and a concentration of 30 w/w%. Here is the calculation:
      Molarity = Density x concentration x 1000 / formula weight = 1.11 x 0.3 x 1000 / 34.01 = 9.791 M.
      To make a 100 mM solution, use the Dilution Formula: C1V1 = C2V2 to find the volume V1 of the 30% H2O2 solution needed.
      C1 = 9.791 M (concentration of the stock solution)
      C2 = 0.1 M (desired concentration)
      V2 = 0.001 L + V1 (final volume, which is the sum of 1 mL of water and the volume of H2O2 added)
      Rearrange the formula to solve for V1:
      9.791 x V1 = 0.1 x (0.001 + V1)
      V1 = 0.1 x 0.001 / (9.791 - 0.1) = ~0.0000103 L = ~10.3 µL
      Therefore, approximately 10.3 µL of this product is required for a 100 mM H2O2 solution when mixed with 1 mL of water.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. What stabilizer was added? I can't find any information in the DSD or spec sheet.
    1 answer
    1. This product contains Dipicolinic acid at 5 – 10ppm as a stabilizer.
      Helpful?
  7. how can we determinate H2O2 concentration in case of 30% by titration , i found way to do this with sodium thiosulfate but they mentioned that is for 0.1% - 5 % con. - can i use it ?
    1 answer
    1. Using a procedure meant for lower concentrations of hydrogen peroxide may lead to less accurate results. Solvay chemicals has a method for determination of the concentration of hydrogen peroxide (20-70%) by titration with potassium permanganate solution: https://www.solvay.com/sites/g/files/srpend221/files/2019-10/H2O2%20Determination%20of%20Hydrogen%20Peroxide%20Concentration%20-20%20to%2070-.pdf
      Helpful?
  8. - CONTACT TIME 문의 해당 과산화수소 수용액 30% 이용하여 소독 진행 시 검증되어 있는 컨택타임이 있는지 문의 드립니다.
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no verified contact time for the use of product H1009 in disinfecting.
      Helpful?
  9. Hi, I would like to get information on this product (H2O2 Cat # H1009-5ML) for Lot numbers MKCL6061 and MKCJ1034 to know their expiration dates. Please help me get this information. Thanks.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately one year after the quality release date. A recommended retest date is the time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Please see the link below to access a specific lot or to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/H1009#product-documentation
      Helpful?
  10. how much we need to add 30% H2O2 in 7ml of solution(water as solvent) to make 5mM molarity....could you please tell with calculation?
    1 answer
    1. The molarity of this product will change slightly from lot to lot, based on the final concentration. The concentration range is 29 - 32 %. The molarity can be calculated using the basic equation (density in g/L x final percentage)/molecular weight. The molarity of a 30 % solution of this product can be calculated by the following:
      (1110 g/L X 0.30) / 34.01 = 9.79 M.
      The volume of product required to prepare 7 mL of 0.005 M H2O2 would be 3.6 ul. For ease of pipetting, it may be more practical to prepare a larger volume. For example:
      Use 3.6 uL to prepare 7 mL at 5 mM
      Use 7.7 uL to prepare 15 mL at 5 mM
      Use 10.3 uL to prepare 20 mL at 5 mM
      Alternatively, an intermediate working solution can be prepared that would require further dilution.
      To prepare a 1 M stock from the 9.79 M concentrate, a dilution may be prepared using the M1V1 =M2V2 formula.
      In this case, 1.02 mL of the 9.79 M stock is diluted to 10 mL to achieve a 1 M concentration.
      From the 1 M solution dilute 0.035 mL (35 ul) to a final volume of 7 mL to achieve a 5 mM concentration.
      Helpful?
1–10 of 21 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review