Documentos clave
1.01236
Millipore
Agarose
for analytical nucleic acid electrophoresis
Sinónimos:
Agarose
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105317
Número índice de la CE:
232-731-8
NACRES:
NA.31
Formulario
solid
mp
60-90 °C
densidad aparente
700 kg/m3
actividad extraña
DNAses (Exo- and endonucleases), none detected
RNAse, none detected
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Nota de análisis
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Electroendoosmosis: 0.05 - 0.13
Gel point: 34 - 38 °C
Sulphur (as SO₄): ≤ 0.14 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.4 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 7.0 %
Performance test (Nucleic acid electrophoresis): passes test
DNases (Exo- and endonucleases): not detectable
RNases: not detectable
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.