Merck
A9793
Sigma-Aldrich
Agarosa
High EEO
Sinónimos:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Quality Level
type
Type III-A
form
powder
impurities
≤7% water (loss on drying)
ash
≤1.1%
turbidity
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
0.23-0.26
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥750 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.25%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Nadia A Scott et al.
PloS one, 7(1), e29859-e29859 (2012-01-19)
Maintenance of neuronal function depends on the delivery of oxygen and glucose through changes in blood flow that are linked to the level of ongoing neuronal and glial activity, yet the underlying mechanisms remain unclear. Using transgenic mice expressing the
Shengxiang Zhang et al.
PLoS biology, 5(5), e119-e119 (2007-04-26)
In vivo two-photon microscopy was used to image in real time dendrites and their spines in a mouse photothrombotic stroke model that reduced somatosensory cortex blood flow in discrete regions of cortical functional maps. This approach allowed us to define
Manuel Peter et al.
PloS one, 8(4), e62132-e62132 (2013-04-30)
One of the biggest tasks in neuroscience is to explain activity patterns of individual neurons during behavior by their cellular characteristics and their connectivity within the neuronal network. To greatly facilitate linking in vivo experiments with a more detailed molecular
Martin Thunemann et al.
Nature communications, 9(1), 2035-2035 (2018-05-24)
Recent advances in optical technologies such as multi-photon microscopy and optogenetics have revolutionized our ability to record and manipulate neuronal activity. Combining optical techniques with electrical recordings is of critical importance to connect the large body of neuroscience knowledge obtained
Ryan T Oglesby et al.
Magnetic resonance in medicine, 84(5), 2389-2399 (2020-04-18)
The diagnosis of monoamine-related psychiatric disorders is based on the phenomenological evaluation of symptoms and behavior by trained clinicians. The CEST technique can be sensitive to monoamines such as serotonin. This study quantifies the CEST properties of the compounds in