Merck
A9414
Sigma-Aldrich
Agarosa, baja temperatura de gelificación
BioReagent, for molecular biology
Sinónimos:
3,6-anhidro-α-L-galacto-β-D-galactano, LMP agarosa, 2-hidroxietil agarosa
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105317
NACRES:
NA.25
biological source
algae (red)
Quality Level
grade
for molecular biology
product line
BioReagent
form
powder
EEO
≤0.10
mp
≤65 °C
transition temp
congealing temperature 26-30 °C
gel strength
≥200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.10%
suitability
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
General description
La agarosa es un componente del agar que se encuentra naturalmente en la pared celular de las algas rojas. Es hidrófila y tiene una elevada capacidad gelificación. Se emplea más comúnmente para la electroforesis en gel, para formar geles porosos destinados a analizar el ADN, el ARN o las proteínas por tamaño. Cuando se aplica un voltaje al sistema, los ácidos nucleicos cargados migran a través del gel de agarosa y se separan por tamaño. La estabilidad y las propiedades gelificantes de la agarosa la vuelven versátil y puede utilizarse para muchas otras aplicaciones en investigación, tales como ensayos de placa y cometa, e incluso como un agente estructural por nombrar algunos.
Application
La agarosa de baja gelificación se ha utilizado en investigación:
  • para la electroforesis en gel, la baja temperatura de fusión es ideal para la extracción de ADN a partir de material de soporte de gel-gel para ingeniería de tejidos utilizando BMSC.
  • para incluir tejidos en agarosa al 5% para inmunohistología
  • para la preparación de cogeles colágeno-agarosa para estudiar las interacciones colágeno-matriz en tejidos blandos
  • electroforesis en gel unicelular (ensayo cometa)
  • para imágenes 3-D in vivo de larvas de pez cebra inmovilizadas en tiras de agarosa
Features and Benefits
  • BioReagent adecuado para electroforesis en gel
  • Intervalo de separación de banda: 200 bp - 25 KB - baja temperatura gelificante es ideal para cultivos celulares y ensayos de placa vírica
  • el gel de bajo punto de fusión (LMP) es compatible con varios métodos de recuperación de ADN: extracciones en fenol/cloroformo, columnas de recuperación, electroelución, beta-agarasa y congelación/compresión
  • Ensayos de calidad garantizados para utilizar en biología molecular, sin ADNasas y ARNasas
Analysis Note
A continuación se presenta una lista de las propiedades asociadas a nuestras agarosas:
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mechanical and structural contribution of non-fibrillar matrix in uniaxial tension: a collagen-agarose co-gel model
Lake SP and Barocas VH
Annals of Biomedical Engineering, 39(7), 1891-1903 (2011)
Wioletta Skronska-Wasek et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 196(2), 172-185 (2017-03-01)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), in particular emphysema, is characterized by loss of parenchymal alveolar tissue and impaired tissue repair. Wingless and INT-1 (WNT)/β-catenin signaling is reduced in COPD; however, the mechanisms thereof, specifically the role of the frizzled (FZD)
Modification and comparison of three Gracilaria spp. agarose with methylation for promotion of its gelling properties
Gu Y, et al.
Chemistry Central Journal, 11(1), 104-104 (2017)
Nanoparticles containing allotropes of carbon have genotoxic effects on glioblastoma multiforme cells
Hinzmann M, et al.
International journal of nanomedicine, 9(1), 2409-2409 (2014)
Evaluation of different scaffolds for BMP-2 genetic orthopedic tissue engineering
Xu XL et al.
Journal of Biomedical Materials Research. Part B, Applied Biomaterials, 75, 289-303 (2005)