If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
algae (Gelidium & Gracilaria)
Quality Segment
type
Type I
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤10% water
EEO
0.09-0.13
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Application
- for gel electrophoresis of DNA and RNA molecules
- for agarose overlay in cell culture, to measure antibacterial activity by radial diffusion
- for agarose overlay in cell culture for radio immunodiffusion assays to quantify antigens
- for agarose overlay in plaque assays to determine viral titer
- to prepare agarose hydrogel that encapsulates a viscous media for 3D cell culture
- as an ingredient of human-tissue-like MRI phantoms
- for diagnostic to analyze patient samples for MRSA genome using pulsed-field gel electrophoresis
Features and Benefits
- Low EEO agarose is useful for routine analysis of nucleic acids
- Suitable for electrophoresis: DNase & RNase free
- Suitable for plant cell culture
- Suitable for mammalian cell culture
Analysis Note
Contenido de sulfatos - utilizados como un indicador de pureza, ya que los sulfatos constituyen el principal grupo iónico presente.
Fuerza del gel - la fuerza que debe aplicarse a un gel para provocar su fractura.
Punto de gelificación - la temperatura a la cual una disolución acuosa de agarosa forma un gel cuando se enfría. Las disoluciones de agarosa exhiben histéresis en la transición de líquido a gel - es decir, su punto de gelificación no es el mismo que su temperatura de fusión.
Electroendosmosis (EEO) - movimiento de líquido a través del gel. En un gel de agarosa, los grupos aniónicos están pegados a la matriz y no pueden moverse, pero los contra-cationes disociables pueden migrar en la matriz hacia el cátodo, dando lugar a EEO. Dado que el movimiento electroforético de los biopolímeros suele ser en dirección al ánodo, la EEO puede alterar las separaciones debido a la convección interna.
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Type I, low EEO | description Ultra-low Gelling Temperature | description Type I-A, low EEO | description Type I, Molecular Biology |
| EEO 0.09-0.13 | EEO ≤0.05 | EEO 0.09-0.13 | EEO - |
| gel strength ≥1200 g/cm2 (1% gel) | gel strength - | gel strength ≥1200 g/cm2 (1% gel) | gel strength - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| suitability suitable for electrophoresis | suitability - | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarosa
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the molecular weight of agarose (Product No- A6013)?
1 answer-
The molecular weight for product A6013 has not been determined. However, the typical molecular weight for agarose is approximately 630.5 g/mol, with a formula of C12H20O10(C12H18O9)n.