1006801
USP
Acetone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-propanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
13.2 %
Produttore/marchio commerciale
USP
Disponibilità
not available in (Sales restrictions may apply)
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. eboll.
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard and system suitability solutions for the assay, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Acetone
- Methyl Alcohol
- Doxorubicin Hydrochloride
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup