Documenti
24201
Sigma-Aldrich
Acetone
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, ≥99% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Beilstein:
635680
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
eCl@ss:
39021201
ID PubChem:
NACRES:
NA.02
Densità del vapore
2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Limite di esplosione
13.2 %
Impurezze
acidity or alkalinity, complies
reducing matter, complies
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
water-insoluble matter, complies
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0002% benzene (GC)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% 2-propanol (GC)
≤0.05% methanol (GC)
≤0.3% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
P. eboll.
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.790-0.792 g/mL at 20 °C
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Acetone
Acetone suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetone
Acetone ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetone
Metanolo puriss., meets analytical specification of Ph Eur, ≥99.7% (GC)
Sigma-Aldrich
24229
Metanolo
Acetone BioRenewable, ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
904082
Acetone
Diclorometano puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
24233
Diclorometano
Dietiletere puriss., contains ~5 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
24004
Dietiletere
Acetone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1006801
Acetone
Location of the shear plane in the electric double layer in an organic medium.
Siffert B, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 163(2), 327-333 (1992)
A simplified spectrophotometric determination of ester groups in lipids.
F SNYDER et al.
Biochimica et biophysica acta, 34, 244-245 (1959-07-01)
Base catalysis for the synthesis of α,β-unsaturated ketones from the vapor-phase aldol condensation of acetone.
Di Cosimo JI, et al.
Applied Catalysis A: General, 137(1), 149-166 (1996)
Gianluigi Luppi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(18), 7418-7421 (2005-08-27)
[reaction: see text] The aldol condensation of acetone with several isatins is described. The desired compound was obtained in quantitative yield and with good enantioselectivities up to 77%. The best results were obtained with 10 mol % H-D-Pro-L-beta3-hPhg-OBn as a
An investigation on photocatalytic activities of mixed TiO2-rare earth oxides for the oxidation of acetone in air.
Lin J and Jimmy CY.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 116(1), 63-67 (1998)