Merck
Tutte le immagini(12)
Documenti
1.00983
Supelco
Ethanol
greener alternative
absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Alcol etilico, Metilcarbinolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Grado
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
59 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
24.5 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.36 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è biorinnovabile ed alternativo ai solventi di origine petrolchimica. L′etanolo è un solvente verde preferibile dal punto di vista ambientale ed è pertanto in linea con i principi relativi all′utilizzo di "Solventi e ausiliari più sicuri” e all′”Uso di materie prime rinnovabili”. Per maggiori informazioni,  cliccare  qui.
I solventi EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni di laboratorio classiche e sono frequentemente utilizzati anche nelle applicazioni più esigenti e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce le migliori specifiche di prodotto e le più estese a livello globale. Dichiariamo che i nostri solventi EMSURE soddisfano gli standard ACS, le normative inerenti i reagenti della Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur), nonchè gli standard ISO.
Applicazioni
L′etanolo viene usato come solvente nella sintesi di catalizzatori xerogel Pd/SiO2 da impiegare nella idrodeclorurazione del dicloroetano.
Caratteristiche e vantaggi
Nell′ottica di un futuro sostenibile, il nostro bioetanolo è una prima scelta grazie alla sua qualità elevata, alla sua economicità e alla sua pronta disponibilità.       
  • Viene prodotto da cereali o dalla canna da zucchero, una fonte rinnovabile
  • È meno tossico dell′etanolo di sintesi (assenza di sottoprodotti tossici)
  • Disponibilità certa      
  • Il metodo di produzione è più sicuro sul piano ambientale
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Etanolo ACS reagent, prima fine spirit, without additive, F15 o1
Sigma-Aldrich
02870
Etanolo
Improvement of metal dispersion in Pd/SiO2 cogelled xerogel catalysts for 1, 2-dichloroethane hydrodechlorination
Lambert S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 50(2), 127-140 (2004)
Jae Ho Choi et al.
Cells, 8(12) (2019-12-05)
Platycodi radix is a widely sold health food worldwide, which contains numerous phytochemicals that are beneficial to health. Previously, we reported that saponin from the roots of Platycodi radix-derived saponin inhibited toxicant-induced liver diseases. Nevertheless, the inhibitory effect of platyconic
Jueun Kim et al.
Journal of microbiology (Seoul, Korea), 58(1), 11-16 (2019-06-13)
A chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay is a method to identify how much a protein of interest binds to the DNA region. This method is indispensable to study the mechanisms of how the transcription factors or chromatin modifications regulate the gene
Anita Yadav et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(2), 251-260 (2020-01-28)
The effects of ionic liquid addition on the spectroscopic properties of a pyrene-tryptophan-containing fluorescent intramolecular complex in polar-aprotic and polar-protic solvents, specifically, acetonitrile and ethanol, are assessed. Two ionic liquid sets, consisting of seven different ionic liquids, were explored; set
Yun Hee Kim et al.
Journal of medicinal food, 23(5), 491-498 (2020-03-19)
Changing consumption patterns and increasing health awareness, especially in Europe, are resulting in an increased demand for sesame seeds. In 2016, Asia imported the highest quantity of sesame seeds, followed by Europe and North America. We examined, for the first
Articoli
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.
Protocolli
Photometric determination with PAR subsequent to separation of lead with Sodium diethyldithiocarbaminate
Determinazione fotometrica con PAR successiva alla separazione del piombo con dietilditiocarbammato di sodio.
Contenuto correlato
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.