1.00986
Etanolo
absolute, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
≥99.2% (m/m)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
≥99.5 % (v/v)
tecniche
API processing | polymorph screening: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
®
Nota a piè di pagina
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.