439126
Acetone
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Limite di esplosione
13.2 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.5% (water)
Residuo dopo evaporazione
<0.0002%
Colore
clear colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. ebollizione
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
Compatibilità
suitable (pesticide analysis)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the following studies:
- NMR spectroscopic evaluation of glucose metabolism in biological samples (blood).[6]
- Preparation of 13wt% amorphous poly (lactic acid) (PLA) solution, which was required for the preparation of electrospun PLA membranes.[7]
- As a precursor for the synthesis of methyl isobutyl ketone (MIBK) in the presence of sulfonated graphene oxide-Pd/cordierite catalyst.[8]
- Synthesis of (4-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane), a solketal from glycerol using supercritical fluids (SCF) technology.[9]
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?