1570428
USP
2-Propanolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Confezionamento
ampule of 3 × 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used to prepare standard stock, and system suitability solutions for impurity analysis according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
- Hexylene Glycol
- Pectin
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup