Documenti fondamentali
90872
Supelco
Acetone
analytical standard
Scegli un formato
5 ML
CHF 244.00
10 ML
CHF 438.00
CHF 244.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 244.00
10 ML
CHF 438.00
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Beilstein:
635680
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
eCl@ss:
39021201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 244.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
13.2 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. ebollizione
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acetone è un liquido molto volatile e infiammabile, appartenente alla classe dei chetoni, con un odore aromatico.[1]
Questa sostanza è presente nell′elenco allegato al regolamento (UE) 10/2011 delle sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Tutti gli altri materiali di riferimento disponibili relativi ai composti elencati nel regolamento UE 10/2021 sono reperibili qui
Applicazioni
L′acetone si può usare come standard analitico per la determinazione dell′analita nel respiro[2][3] e nel plasma[3] umani con diverse tecniche gascromatografiche.
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′assistenza tecnica.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Acetone ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetone
Diclorometano analytical standard
Supelco
02575
Diclorometano
Toluene analytical standard
Supelco
89680
Toluene
Acetone Laboratory Reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179973
Acetone
Acetonitrile analytical standard
Supelco
45983
Acetonitrile
Acetone ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
320110
Acetone
Acetone for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00012
Acetone
Esano analytical standard
Supelco
52750
Esano
The rapid determination of acetone in breath and plasma
Trotter MD, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 35(1), 137-143 (1971)
Peraro.SJ et al.
Limitations of Test Methods for Plastics, Issue 1369 (2000)
Determination of acetone in human breath by gas chromatography--mass spectrometry and solid-phase microextraction with on-fiber derivatization
Deng C, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 810(2), 269-275 (2004)
Anna Hultberg et al.
PloS one, 6(4), e17665-e17665 (2011-04-13)
For efficient prevention of viral infections and cross protection, simultaneous targeting of multiple viral epitopes is a powerful strategy. Llama heavy chain antibody fragments (VHH) against the trimeric envelope proteins of Respiratory Syncytial Virus (Fusion protein), Rabies virus (Glycoprotein) and
Juan A López-Ráez et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 230, 59-69 (2014-12-07)
Apocarotenoids are a class of compounds that play important roles in nature. In recent years, a prominent role for these compounds in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis has been shown. They are derived from carotenoids by the action of the carotenoid
Articoli
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.