R6148
RNase A solution
Sinonimo/i:
GenElute™ RNAse A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine pancreas
Forma fisica
liquid
Attività specifica
1500 units/mL
3000 units/mL
Concentrazione
20 mg/mL in Tris buffer
tecniche
DNA purification: suitable
Temperatura di conservazione
room temp
Informazioni sul gene
bovine ... RNASE1(282340) , RNASE1(280930)
Descrizione generale
For sample preparation in GenElute™ kits.
Applicazioni
- in apoptosis assay of Hep-2 cells
- for the colorimetric quantification of methylated DNA
- for DNA and RNA extraction
- in DNA laddering analysis
- in cell cycle analysis
- as a component in phosphate-buffered saline (PBS) to incubate cells for flow cytometry
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Note legali
Preparazione del campione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3