Documenti fondamentali
NA2110
Sigma-Aldrich
Kit DNA genomici batterici GenElute
sufficient for 70 purifications
Sinonimo/i:
Gen Elute
About This Item
Codice UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.55
impiego
sufficient for 70 purifications
Livello qualitativo
tecniche
DNA purification: suitable
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il kit per DNA genomico batterico GenElute offre un modo semplice e conveniente per isolare DNA genomico puro da batteri Gram-negativi. Per la maggior parte dei batteri Gram-positivi il kit va applicato insieme al lisozima (L4919) opzionale per ottenere la lisi delle pareti cellulari spesse costituite da peptidoglicani. Una soluzione per lisi di Gram-positivi è fornita come diluente per preparare le soluzioni madri di lisozima.
Il kit combina i vantaggi di un sistema basato su silice con l′azione di microrotazione ed elimina il ricorso a resine costose, precipitazione con alcol e composti organici tossici come fenoli e cloroformio.
Applicazioni
Il DNA purificato del genoma batterico è pronto per applicazioni successive come:
  • Digestioni di endonucleasi di restrizione
  • PCR
  • Southern blot
  • clonazione
Caratteristiche e vantaggi
  • Materiale di partenza: Fino a 1.5 mL di coltura
  • Resa prevista: Fino a 20 μg
  • Volume di eluizione: 400 μL
  • Tempo necessario: 70 - 120 minuti
  • Rapporto A260/A280 : 1,6 - 1,9
  • Non è richiesta precipitazione con fenolo, cloroformio o etanolo
  • Rese tipiche di DNA di 15 μg - 20 μg
  • Protocolli forniti per batteri Gram + e Gram -
  • DNA genomico di alta qualità in meno di due ore
  • Il DNA purificato ha un rapporto A260/A280 tra 1,6 e 1,9
Principio
I batteri sono lisati in una soluzione contenente sali caotropici per assicurare la denaturazione completa delle macromolecole. L′aggiunta di etanolo causa il legarsi del DNA quando il lisato è fatto ruotare attraverso una membrana di silice in un una provetta da microcentrifuga. Dopo il lavaggio per rimuovere i contaminanti il DNA è eluito in 200 μL di una soluzione di Tris-EDTA.
La resa prevista del DNA genomico varierà in funzione della densità delle cellule nella coltura batterica, della specie batterica e del ceppo usato. Il DNA purificato con il kit GenElute ha un rapporto A260/A280 tra 1,6 e 1,9 e può avere una lunghezza fino a 50 kb.
Altre note
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • W0263Wash Solution 1SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Joyce M Sakamoto et al.
PloS one, 9(7), e101389-e101389 (2014-07-16)
The most significant vector of tick-borne pathogens in the United States is Ixodes scapularis Say (the blacklegged tick). Previous studies have identified significant genetic, behavioral and morphological differences between northern vs. southern populations of this tick. Because tick-borne pathogens are
Hyunjin Yoon et al.
Infection and immunity, 79(1), 360-368 (2010-11-03)
Salmonella enterica serovar Typhimurium is an intracellular pathogen and a main cause of food-borne illness. In this study, a quantitative PCR (qPCR)-based competitive index (CI) method was developed to simultaneously compare the growth of multiple Salmonella strains. This method was
David B Adimpong et al.
Genome announcements, 1(2), e0009713-e0009713 (2013-03-30)
The Bacillus sonorensis L12 draft genome sequence is approximately 4,647,754 bp in size with a G+C content of 45.2%. Over 86% of the genome contains protein-encoding genes, including several gene clusters for de novo biosynthesis of the nonribosomal lipopeptides iturin, bacitracin
Steffen Porwollik et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 394, 89-103 (2008-03-28)
Microarray technology provides a convenient and relatively inexpensive way of investigating the genetic content of bacterial genomes by comparative genomic hybridization. In this method, genomic DNA of an unknown bacterial strain of interest and that of a closely related sequenced
Manuel Simões et al.
Journal of basic microbiology, 47(3), 230-242 (2007-05-24)
Biocides generally have multiple biochemical targets. Such a feature easily entangles the analysis of the mechanisms of antimicrobial action. In this study, the action of the dialdehyde biocide ortho-phtalaldehyde (OPA), on bacteria, was investigated using the Gram-negative Pseudomonas fluorescens. The
Articoli
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocolli
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Contenuto correlato
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
Panoramica delle tecniche più comunemente utilizzate e delle successive applicazioni dell'estrazione e della purificazione di DNA genomico, DNA plasmidico e RNA totale da cellule, tessuti, sangue, virus e da altri tipi di campione.