R5250
Ribonucleasi A
Type X-A, ≥90% (SDS-PAGE), ≥70 Kunitz units/mg protein
Sinonimo/i:
RNasi A, RNasi a, Ribonucleasi pancreatica, Ribonucleato 3′-pirimidinooligonucleotidoidrolasi
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Tipo
Type X-A
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Attività specifica
≥70 Kunitz units/mg protein
PM
~13,700
Attività estranea
protease, essentially free
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- La RNasi A è usata per rimuovere l′RNA dalle preparazioni di DNA plasmidico e genomico e dai campioni proteici.
- La RNasi A è usata anche nell′analisi delle sequenze di RNA e nei saggi di protezione.
- La RNasi A è stata usata come strumento per la progettazione computerizzata di farmaci.
- La RNasi A supporta l′analisi delle sequenze di RNA.
- La RNasi A idrolizza l′RNA contenuto nei campioni proteici.
- La purificazione del DNA è supportata dalla RNasi A.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Applicazioni
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.