Documenti fondamentali
R5000
Sigma-Aldrich
Ribonucleasi A
Type II-A, ≥60% (SDS-PAGE), >= 60 Kunitz units/mg protein
Sinonimo/i:
RNasi A, RNasi a, Ribonucleasi pancreatica, Ribonucleato 3′-pirimidinooligonucleotidoidrolasi
Scegli un formato
100 MG
CHF 105.00
250 MG
CHF 208.00
1 G
CHF 558.00
CHF 105.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 105.00
250 MG
CHF 208.00
1 G
CHF 558.00
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 105.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Tipo
Type II-A
Stato
solid
Attività specifica
>= 60 Kunitz units/mg protein
PM
~13,700
Concentrazione
≥60% (SDS-PAGE)
tecniche
cell based assay: suitable
Impurezze
salt, essentially free
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La ribonucleasi A (RNasi A) è una endoribonucleasi che scinde i legami fosfodiesterici dell′RNA a singolo filamento dopo i nucleotidi pirimidinici. Attacca l′estremità 3′ fosfato (per esempio pG-pG-pC-pA-pG verrà scissa per ottenere pG-pG-pCp e A-pG). L′attività massima si osserva con l′RNA a singolo filamento. La RNasi A è un polipeptide a singola catena che contiene 4 ponti disolfuro. A differenza della RNasi B, non è una glicoproteina. Le ribonucleasi non idrolizzano il DNA, dal momento che quest′ultimo non possiede i gruppi 2′-OH essenziali per la formazione degli intermedi ciclici. La RNasi A può anche idrolizzare l′RNA da campioni proteici. La RNasi A può essere inibita dall′alchilazione di His12 e His119 e attivata da sali di potassio e di sodio. La RNasi è inibita alla presenza di ioni di metalli pesanti. La RNasi è anche inibita in modo competitivo dal DNA.
Ribonucleases do not hydrolyze DNA, because the DNA lacks 2′-OH groups essential for the formation of cyclic intermediates. RNase can hydrolyze RNA from protein samples. Pancreatic RNase A specifically cleaves at the 3′-side of pyrimidine (uracil or cytosine) phosphate bonds.
Applicazioni
  • La RNasi A è usata per rimuovere l′RNA dalle preparazioni di DNA plasmidico e genomico e dai campioni proteici.
  • La RNasi A è usata anche nell′analisi delle sequenze di RNA e nei saggi di protezione.
  • La RNasi A è stata usata come strumento per la progettazione computerizzata di farmaci.
  • La RNasi A supporta l′analisi delle sequenze di RNA.
  • La RNasi A idrolizza l′RNA contenuto nei campioni proteici.
  • La purificazione del DNA è supportata dalla RNasi A.
Ribonuclease A is used to remove RNA from DNA plasmid preparations and protein samples. Ribonuclease A is used for RNase protection assays, to remove unspecifically bound RNA, analysis of RNA sequences, to hydrolyze RNA contained in protein samples, and the purification of DNA. Ribonuclease A from bovine pancreas has been used in a study to assess hybridase activity of human ribonuclease-1. [1] Ribonuclease A from bovine pancreas has also been used in a study to investigate particle-based and monolithic columns for cation exchange protein displacement chromatography. [2]
Caratteristiche e vantaggi
La nostra ribonucleasi A, RNasi A, a elevata stabilità, è adatta per la rimozione dell′RNA, il sequenziamento dell′RNA e la purificazione del DNA.
Nota sulla preparazione
Chromatographically purified
Risultati analitici
Proteina determinata da E.
RNase A purity determined by SDS-PAGE
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Inibitore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Beata Schmidt et al.
Journal of chromatography. A, 1018(2), 155-167 (2003-11-19)
The overall topic of the investigation was the separation of basic proteins by cation exchange displacement chromatography. For this purpose two principal column morphologies were compared for the separation of ribonuclease A and alpha-chymotrypsinogen, two proteins found in the bovine
Nicoletta Potenza et al.
Nucleic acids research, 34(10), 2906-2913 (2006-06-02)
Human ribonuclease-1 (hRNase-1) is an extracellular enzyme found in exocrine pancreas, blood, milk, saliva, urine and seminal plasma, which has been implicated in digestion of dietary RNA and in antiviral host defense. The enzyme is characterized by a high catalytic
Stephanie E Siegmund et al.
Human molecular genetics, 26(23), 4588-4605 (2017-10-04)
Mitochondrial disorders affecting oxidative phosphorylation (OxPhos) are caused by mutations in both the nuclear and mitochondrial genomes. One promising candidate for treatment is the drug rapamycin, which has been shown to extend lifespan in multiple animal models, and which was
Nana Asare et al.
Toxicology and applied pharmacology, 230(2), 175-186 (2008-04-18)
Mechanistic studies of nitro-PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) of interest might help elucidate which chemical characteristics are most important in eliciting toxic effects. 1-Nitropyrene (1-NP) is the predominant nitrated PAH emitted in diesel exhaust. 1-NP-exposed Hepa1c1c7 cells exhibited marked changes in
Sanjiv Risal et al.
Cell discovery, 3, 16052-16052 (2017-02-23)
In mammals, primordial germ cells (PGCs) are the embryonic cell population that serve as germ cell precursors in both females and males. During mouse embryonic development, the majority of PGCs are arrested at the G2 phase when they migrate into
Protocolli
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC