Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
NA0300S
Sigma-Aldrich
Kit di maxipreparazione del plasmide GenElute HP
greener alternative
sufficient for 4 purifications
Sinonimo/i:
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
impiego
sufficient for 4 purifications
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
DNA purification: suitable
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il kit di maxipreparazione del plasmide GenElute HP offre un metodo semplice, rapido ed efficiente in termini di costo per isolare il DNA plasmidico da colture di E. coli ricombinante. Il kit è dotato di una siringa filtrante per la rapida rimozione del lisato e di una colonna legante la silice progettata per funzionare in aspirazione o in rotazione. Da 150 mL di coltura lasciata crescere per una notte in un terreno Luria Broth (LB) si possono isolare fino a 1,2 mg di DNA plasmidico. Si tenga presente che la resa effettiva dipende dal ceppo, dal plasmide e dal terreno di coltura usati.
Una coltura di E. coli ricombinante viene raccolta il giorno successivo tramite centrifugazione e sottoposta a una procedura di lisi alcalina SDS modificata seguita da assorbimento del DNA su una membrana di silice in presenza di forti concentrazioni saline. I contaminanti vengono rimossi con due fasi di lavaggio. Infine, il DNA legato viene eluito nella soluzione di eluizione (Tris-HCl) o in acqua.
Il DNA plasmidico recuperato è prevalentemente nella forma superavvolta. Il DNA è pronto per essere immediatamente usato nelle applicazioni a valle come digestione degli enzimi di restrizione, ligatura, sequenziamento, PCR, trasformazione e transfezione.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Applicazioni
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit has been used to isolate plasmid DNA from Escherichia coli.[1]
Caratteristiche e vantaggi
  • Dalla raccolta della coltura batterica al DNA plasmidico puro in non più di 30 minuti.
  • Fino a 1,2 mg di DNA plasmidico ad alto numero di copie
  • Flessibilità di formato in aspirazione o in rotazione.
  • Con meno componenti di plastica di altri kit rapidi consente di ridurre la quantità di rifiuti
  • Non richiede estrazione di fenolo/cloroformio o precipitazione in alcol
Altre note
Per ulteriori informazioni, visitare www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lisa A Santry et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 9, 181-191 (2018-03-21)
Newcastle disease virus (NDV) is a single-stranded, negative-sense RNA virus in the Paramyxoviridae family. Although primarily an avian pathogen, NDV is a potent oncolytic virus that has been shown to be safe and effective in a variety of preclinical cancer
David A Rasko et al.
Plasmid, 58(2), 159-166 (2007-04-27)
Francisella tularensis is a category A bioterror pathogen which in some cases can cause a severe and fatal human infection. Very few virulence factors are known in this species due to the difficulty in working with it as well as
Development of novel plasmid vectors and a promoter trap system in Francisella tularensis compatible with the pFLN10 based plasmids
David A Rasko
Plasmid, 58(2) (2007)
Ilaria Mogno et al.
Genome research, 23(11), 1908-1915 (2013-08-08)
Gene promoters typically contain multiple transcription factor binding sites (TFBSs), which may vary in affinity for their cognate transcription factors (TFs). One major challenge in studying cis-regulation is to understand how TFBS variants affect gene expression. We studied the in
Protocolli
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.