Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
R5503
Sigma-Aldrich
Ribonucleasi A
Type I-AS, 50-100 Kunitz units/mg protein
Sinonimo/i:
RNasi A, RNasi a, Ribonucleasi pancreatica, Ribonucleato 3′-pirimidinooligonucleotidoidrolasi
Scegli un formato
100 MG
CHF 113.00
500 MG
CHF 328.00
1 G
CHF 563.00
5 G
CHF 2’130.00
10 G
CHF 3’420.00
CHF 113.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 113.00
500 MG
CHF 328.00
1 G
CHF 563.00
5 G
CHF 2’130.00
10 G
CHF 3’420.00
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 113.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Tipo
Type I-AS
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
50-100 Kunitz units/mg protein
PM
~13,700
tecniche
cell based assay: suitable
Impurezze
salt, essentially free
Compatibilità
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
protease, essentially free
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La ribonucleasi A (RNasi A) è una endoribonucleasi che scinde i legami fosfodiesterici dell′RNA a singolo filamento dopo i nucleotidi pirimidinici. Attacca l′estremità 3′ fosfato (per esempio pG-pG-pC-pA-pG verrà scissa per ottenere pG-pG-pCp e A-pG). L′attività massima si osserva con l′RNA a singolo filamento. La RNasi A è un polipeptide a singola catena che contiene 4 ponti disolfuro. A differenza della RNasi B, non è una glicoproteina. Le ribonucleasi non idrolizzano il DNA, dal momento che quest′ultimo non possiede i gruppi 2′-OH essenziali per la formazione degli intermedi ciclici. La RNasi A può anche idrolizzare l′RNA da campioni proteici. La RNasi A può essere inibita dall′alchilazione di His12 e His119 e attivata da sali di potassio e di sodio. La RNasi è inibita alla presenza di ioni di metalli pesanti. La RNasi è anche inibita in modo competitivo dal DNA.
Applicazioni
  • La RNasi A è usata per rimuovere l′RNA dalle preparazioni di DNA plasmidico e genomico e dai campioni proteici.
  • La RNasi A è usata anche nell′analisi delle sequenze di RNA e nei saggi di protezione.
  • La RNasi A è stata usata come strumento per la progettazione computerizzata di farmaci.
  • La RNasi A supporta l′analisi delle sequenze di RNA.
  • La RNasi A idrolizza l′RNA contenuto nei campioni proteici.
  • La purificazione del DNA è supportata dalla RNasi A.
Azioni biochim/fisiol
La ribonucleasi A è un endoribonucleasi che taglia RNA a singolo filamento dopo i nucleotidi pirimidinici. Attacca sul fosfato 3′. Le ribonucleasi non idrolizzano il DNA, dal momento che quest′ultimo non possiede i gruppi 2′-OH essenziali per la formazione degli intermedi ciclici. La RNasi può anche idrolizzare l′RNA da campioni proteici. La RNasi A può essere inibita dall′alchilazione di His12 o His119 e attivata da sali di potassio e di sodio.
Caratteristiche e vantaggi
La nostra ribonucleasi A, RNasi A, a elevata stabilità, è adatta per la rimozione dell′RNA, il sequenziamento dell′RNA e la purificazione del DNA.
Nota sulla preparazione
Sale frazionato e purificato per via cromatografica.
Risultati analitici
Proteina determinata da E.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Inibitore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P Klappa et al.
European journal of biochemistry, 254(1), 63-69 (1998-07-04)
Using a cross-linking approach, we have demonstrated that radiolabeled model peptides or misfolded proteins specifically interact in vitro with two different luminal proteins in a crude extract from sheep pancreas microsomes. One of the proteins was identified as protein disulphide-isomerase
J J Beintema et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 54(8), 825-832 (1998-10-07)
Enzymic properties of members of the ribonuclease A superfamily, like the activity on RNA, the preference for either cytosine or uracil in the primary binding site B1, the preference for the other side of the cleaved phosphodiester bond, the B2
M P Sasso et al.
Gene, 227(2), 205-212 (1999-02-19)
Molecular evolutionary analyses of mammalian ribonucleases have shown that gene duplication events giving three paralogous genes occurred in ruminant ancestors. The enzymes of the bovine species encoded by these genes, isolated from pancreas, brain and seminal vesicles, present similar enzymological
Gertrud Forika et al.
International journal of molecular sciences, 21(14) (2020-07-28)
The poor outcome of pancreas ductal adenocarcinomas (PDAC) is frequently linked to therapy resistance. Modulated electro-hyperthermia (mEHT) generated by 13.56 MHz capacitive radiofrequency can induce direct tumor damage and promote chemo- and radiotherapy. Here, we tested the effect of mEHT
Yanchang Li et al.
Molecular cell, 76(1), 126-137 (2019-08-25)
A surprising complexity of ubiquitin signaling has emerged with identification of different ubiquitin chain topologies. However, mechanisms of how the diverse ubiquitin codes control biological processes remain poorly understood. Here, we use quantitative whole-proteome mass spectrometry to identify yeast proteins
Protocolli
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC