10109134001
Roche
RNase
from bovine pancreas
Sinonimo/i:
Rnase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Forma fisica
dry powder (prepared from crystallized ribonuclease)
Attività specifica
~40 U/mg dry powder (dry powder according to Kunitz (+25°C; RNA as substrate).)
Confezionamento
pkg of 500 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Working solution: It is recommended to dissolve the RNase (1 mg/ml) in water or TE buffer, pH 7.5.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash