P5511
Protein Kinase A from bovine heart
≥0.8 units/μg protein, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Protein Kinase, 3′,5′-cyclic-AMP-dependent from bovine heart
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥0.8 units/μg protein
Composizione
Protein, ≥70%
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... PRKACA(282322) , PRKACB(282323)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Inibitore
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)