539576
PKA, Catalytic Subunit, Bovine Heart
Sinonimo/i:
cAMP-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunit, Protein Kinase A, Catalytic Subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine heart
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥20,000 units/μg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
activity assay: suitable
Compatibilità
suitable for molecular biology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Native PKA catalytic subunit purified from bovine heart. Protein Kinase A (PKA) is a serine protein kinase that targets serine and threonine residues.
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Rannels, S.R., et al 1983. Methods Enzymol99, 55.
Witt, J.J. and Roskoski, R. Jr. 1975. Anal Biochem.66, 253.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1