Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 330.00 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1330.00 |
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2740.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate, ≥98.5% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
IVOMOUWHDPKRLL-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% (HPLC), powder | description ≥98.0% (HPLC), powder | description ≥97% | description 90-95% |
| assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% | assay 90-95% |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.) | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white | color white | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?