Vai a
20-198
cAMP
cAMP used to activate PKA in vitro.
Sinonimo/i:
Cyclic Adenosine Monophosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Application
Used to activate PKA in vitro
Physical form
One vial containing 1ml of 20µM cAMP in 20mM MOPS, 25mM β-glycerol phosphate, 5mM EGTA, 1mM sodium orthovanadate, and 1mM DTT.
Preparation Note
1 year at -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
vPvM
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)