I2764
ML-7
powder
Sinonimo/i:
1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)-1H-hexahydro-1,4-diazepine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Solubilità
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.Ic1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCCNCC3
InChI
1S/C15H17IN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
KDDALCDYHZIZMH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MYLK(4638) , MYLK2(85366)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3