Vai a
P7936
Phosphocreatine disodium salt hydrate
≥97%
Sinonimo/i:
Creatine phosphate disodium salt, N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-methylglycine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 46.60
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 122.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 279.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 848.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H8N3O5PNa2 · x H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.08 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-074-6
MDL number:
CHF 46.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Phosphocreatine disodium salt hydrate, ≥97%
Quality Level
assay
≥97%
form
powder
impurities
≤0.02% free creatine
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
Application
Phosphocreatine disodium salt hydrate has been used:
  • as a component: of Xenopus buffer (XB) buffer to remove the membrane-bound proteins[1]
  • of M5+ buffer to perform polarized total internal reflection fluorescence (polTIRF) experiments [2]
  • of ATP regenerating system for 7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl phospholipid(NBD-PL) translocation assay[3]
Biochem/physiol Actions
Phosphocreatine disodium salt hydrate is useful to study nasopharyngeal carcinoma cells and induced temporary cardiac arrest. It also evaluate the effects of adenosine A(2A) receptor modulation in the nucleus accumbens on cocaine seeking in rats.
Phosphocreatine is widely known for its quickest form of regeneration using enzyme creatine kinase. It functions as a temporal energy buffer. Phosphocreatine is present in muscle tissues and plays a major role in maintaining energy homeostasis in muscle cells.[4]
Phosphocreatine, a high-energy phosphate reservoir in vertebrate and some invertebrate muscles, provides phosphate for ADP-ATP conversion.
Preparation Note
Prepared enzymatically
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P1937279202380
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
assay
≥97%
assay
≥95% (enzymatic)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
-
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 150 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cyril Bernis et al.
Methods in cell biology, 122, 165-191 (2014-05-27)
The large and complex eukaryotic nucleus is the arbiter of DNA replication, RNA transcription, splicing, and ribosome assembly. With the advent of in vitro nuclear reconstitution extracts derived from Xenopus eggs in the 1980s, it became possible to assemble multiple
Protective effects of a magnesium magnetic isotope (Mg(25) )-exchanging nanoparticle ((25) MgPMC(16) ) on mitochondrial functional disorders in esmolol-induced cardiac arrest in rats
Adeli, S., et al.
Auton. Autocoid Pharmacol., 32, 1-7 (2012)
Casey E O'Neill et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 37(5), 1245-1256 (2011-12-16)
Repeated cocaine administration enhances dopamine D(2) receptor sensitivity in the mesolimbic dopamine system, which contributes to drug relapse. Adenosine A(2A) receptors are colocalized with D(2) receptors on nucleus accumbens (NAc) medium spiny neurons where they antagonize D(2) receptor activity. Thus
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
P7936-1G04061834400639
P7936-5G04061834400653
P7936-25G04061834400646
P7936-10MG04061834400622
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How to calulate the concentration(M) of this product? Because the Linear Formula is 4H8N3O5PNa2 · x H2O, it could not be calculted real molecular weight.
    1 answer
    1. The exact molar mass of this product is lot-specific but can be estimated using the reported water content determined by Karl Fischer analysis. The specification for water content is set between 22% and 28% as a weight percentage. For detailed assistance with determining degrees of hydration from reported water content, local Technical Service should be contacted directly.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Va bene come Fosfocreatina?
    1 answer
    1. The sodium form of phosphocreatine, in equimolar quantities, is comparable to the free form in biological activity. The sodium form demonstrates a higher solubility rate in water. Certain applications may require a specific form, which would have to be determined by the end user.