P1149
Poli-D-lisina
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
Sinonimo/i:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Poli-D-lisina, mol wt 150,000-300,000
Forma fisica
powder
PM
150,000-300,000
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Questo prodotto è raccomandato come substrato per colture cellulari utilizzando 0,5-1,0 mL di una soluzione 0,1mg/mL per rivestire 25 cm2. Le versioni del prodotto con peso molecolare inferiore sono meno viscose, ma quelle con peso molecolare più elevato presentano più siti di attacco per molecola.
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.