Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
P7886
Sigma-Aldrich
Poli-D-lisina
suitable for cell culture, Mol wt 30,000-70,000
Sinonimo/i:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Formula condensata:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
Poli-D-lisina, mol wt 30,000-70,000
Forma fisica
solid
PM
30,000-70,000
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
I polimeri di poli-D-lisina possono essere usati per preparare le superfici per l′adesione cellulare. Inoltre i polimeri di D-lisina possono essere usati con le cellule che digeriscono i polimeri di poli-L-lisina e causano una captazione eccessiva di L-lisina.
Questo prodotto è raccomandato come substrato per colture cellulari utilizzando 0,5-1,0 mL di una soluzione 0,1mg/mL per rivestire 25 cm2. Le versioni del prodotto con peso molecolare inferiore sono meno viscose, ma quelle con peso molecolare più elevato presentano più siti di attacco per molecola.
Azioni biochim/fisiol
La poli-D-lisina (PDL) bromidrato è un fattore di adesione cellulare aspecifico, che promuove l′adesione delle cellule a substrati solidi aumentando l′interazione elettrostatica fra la superficie di coltura e gli ioni di carica negativa della membrana cellulare. Quando è adsorbita sulla superficie di coltura, la poli-D-lisina accresce il numero di siti carichi positivamente disponibili per il legame con le cellule.
Componenti
La poli-D-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla a poli-D-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura ß perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Avvertenza
Le soluzioni sterili sono stabili fino a 2 anni se conservate a 2-8 °C. Dovrebbero essere conservate essiccate a -20 °C.
Nota sulla preparazione
To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Mandi E Schmidt et al.
BMC biology, 16(1), 58-58 (2018-06-28)
Huntington disease (HD) is a fatal neurodegenerative disorder caused by a CAG expansion in the huntingtin (HTT) gene, leading to selective and progressive neuronal death predominantly in the striatum. Mutant HTT expression causes dysfunctional cortico-striatal (CS) transmission, loss of CS
Louise Gorham et al.
European journal of pharmacology, 736, 101-106 (2014-04-29)
Somatostatin has a wide biological profile resulting from its actions on the five receptor subtypes (sst1-5). Recently somatostatin was shown to exert analgesic effects via activation of the sst4 receptor. Although the analgesia in pain models is established, the precise
Michael Brunk et al.
Scientific reports, 8(1), 605-605 (2018-01-14)
The dynamics of early fungal development and its interference with physiological signals and environmental factors is yet poorly understood. Especially computational analysis tools for the evaluation of the process of early spore germination and germ tube formation are still lacking.
William J Buchser et al.
Molecular systems biology, 6, 391-391 (2010-07-29)
Development and regeneration of the nervous system requires the precise formation of axons and dendrites. Kinases and phosphatases are pervasive regulators of cellular function and have been implicated in controlling axodendritic development and regeneration. We undertook a gain-of-function analysis to
Louise Gorham et al.
Neuroscience letters, 573, 35-39 (2014-05-09)
Somatostatin (sst) is a cyclic neuropeptide known to have inhibitory roles in the central nervous system. It exerts its biological effects via the activation of the 5 sst receptor subtypes, which belong to the family of G-protein coupled receptors (GPCR).
Articoli
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.