Vai a
P4832
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 150,000-300,000, solution, 0.01%, suitable for cell culture
Poly-L-lysine solution
Sinonimo/i:
Soluzione PLL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.01%
Mol wt:
150,000-300,000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poli-L-lisina, mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
150,000-300,000
packaging
pkg of 50 mL
concentration
0.01%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
General description
La lisina è un amminoacido essenziale che esiste in natura in due forme enantiomeriche, la L e la D lisina. Grazie ai suoi tre gruppi funzionali reattivi (il gruppo carbossilico e i gruppi amminici in α e in ε), la lisina è in grado di dare origine a varie strutture polimeriche ramificate, tra cui dendrimeri, polilisine ramificate e polilisine iper-ramificate (PLL). La poli-L-lisina è un polimero composto da residui amminoacidici di L-lisina carichi positivamente.
Application
La poli-L-lisina è stata usata:
  • Nel rivestimento di piastre a 96 pozzetti per facilitare l′adesione cellulare in attività di valutazione del burst respiratorio.
  • Nel rivestimento di vetrini coprioggetto per la marcatura immunofluorescente di strutture intracellulari.[1]
  • Per il pretrattamento di piastre a 6 pozzetti in un protocollo di isolamento di cellule miosatellite.
  • Nel rivestimento di coprioggetto per favorire l′adesione cellulare in una coltura di neuroni E14 per lo studio del possibile meccanismo di azione del circRNA_01477 nei neuroni.
I polimeri di poli-L-lisina possono essere usati per promuovere l′adesione delle cellule a substrati solidi, la coniugazione con metotrexato per accrescere il trasporto del farmaco, la microincapsulazione di isole, la tecnologia di microincapsulazione cellulare, il rivestimento di vetrini microarray e le preparazioni cromosomiche. La poli-L-lisina a minore peso molecolare (30 000-70 000) è meno viscosa in soluzione, ma le poli-L-lisine a maggiore peso molecolare presentano più siti di adesione per molecola.
Biochem/physiol Actions
La poli‐l‐lisina (PLL) agisce come i polimeri policationici che sono stati ampiamente utilizzati per il trasporto di farmaci, geni ecc. attraverso la membrana cellulare. La poli-L-lisina (PLL) ha la capacità di impegnarsi nella formazione di complessi polielettrolitici (PEC) interagendo con molecole anioniche complesse come i polianioni, le catene di acidi nucleici e alcuni farmaci.
La poli-L-lisina è un fattore di adesione cellulare non specifico utile a promuovere adesione cellulare a substrati solidi aumentando l′interazione elettrostatica fra gli ioni caricati negativamente della membrana e la superficie della coltura. Quando è assorbita sulla superficie della coltura cellulare, la poli-L-lisina contribuisce ad accrescere il numero di siti a carica positiva disponibili per legare le cellule. Con cellule che possono digerire poli-L-lisina, si deve usare D-Lisina come fattore di adesione.
Preparation Note
Questo prodotto è fornito come una soluzione filtrata sterile allo 0,01% in acqua, usando un peso molecolare di 150-300 kDa. Vetrini rivestiti con questa soluzione devono essere incubati per 5 minuti e asciugati a temperatura ambiente. I vetrini rivestiti saranno stabili per un anno se protetti dalla polvere.
Other Notes
La poli-L-lisina è un polimero di amminoacidi carico positivamente con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla poli-L-lisina di raggiungere una forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura beta perché HBr interferisce con la formazione di legami idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o i residui che contengono N o O.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4707P6282P6516
Poli-L-lisina mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4832
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4707
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P6282
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 4,000-15,000 by viscosity
Sigma-Aldrich
P6516
Poli-L-lisina
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
γ-irradiated
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
concentration
0.01%
concentration
0.01%
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
lyophilized powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-L-lisina
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Can I coat a tissue culture plate and store it ? What is the best way to store for future use?
    1 answer
    1. Yes, this product is suitable for coating culture surfaces such as plates, flasks, slides, and cover slips. After the coated surface is completely dry store in a sealed container or ziplock for up to one year. Do not use if coated surface becomes yellow or cloudy. Please see the link below to review the product datasheet for a similar item, P4707. This information may also be applied to P4832:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/244/731/p4707pis.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Gaikwad
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    It works flawlessly each time.
    It is highly useful for the cell culture of primary cells like brain cells.
    Helpful?