Documenti fondamentali
P7280
Sigma-Aldrich
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 30,000-70,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinonimo/i:
PDL
Scegli un formato
5 MG
CHF 135.00
5 X 5 MG
CHF 342.00
CHF 135.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 135.00
5 X 5 MG
CHF 342.00
About This Item
Formula condensata:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
CHF 135.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Poli-D-lisina, average mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioReagent
BioXtra
Stato
lyophilized powder
PM
average mol wt 30,000-70,000
Confezionamento
pkg of 5 X 5 mg
pkg of 5 mg
Concentrazione
0.016—0.032 mmol lysine
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Copertura della superficie
4 μg/cm2
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La poli-D-lisina bromidrato (PDLHB) è un polimero a carica positiva composto da residui di lisina, in cui ogni unità di lisina è associata formalmente a una molecola di bromuro di idrogeno (HBr) e, nella sostanza, protonata sul residuo amminico (NH3+) ed associata ad uno anione bromuro (Br-). L′interazione tra questi residui ionici conferisce alla poli-D-lisina una proprietà particolare che è quella di formare cristalli che si sciolgono con facilità nelle soluzioni acquose.
Applicazioni
Il rivestimento di poli-D-lisina bromidrato è stato impiegato:
  • Nel rivestimento di pozzetti di piastre per coltura cellulare e di coprioggetto per miscroscopia a immunofluorescenza di colture neuronali per lo studio dei disturbi neurologici associati all′infezione da virus Zika.[1]
  • Nel rivestimento di coprioggetto per migliorare l′adesione e la proliferazione delle cellule mienteriche isolate da intestino di ratto.[2]
  • Nella preparazione della superficie di coprioggetto per favorire l′adesione cellulare, per lo studio del plesso mienterico del piccolo intestino di ratto.[3]
I polimeri di poli-D-lisina possono essere usati per preparare le superfici per l′adesione cellulare. Inoltre i polimeri di D-lisina possono essere usati con le cellule che digeriscono i polimeri di poli-L-lisina e causano una captazione eccessiva di L-lisina.
Questo prodotto è raccomandato come substrato per colture cellulari utilizzando 0,5-1,0 mL di una soluzione 0,1mg/mL per rivestire 25 cm2. Le versioni del prodotto con peso molecolare inferiore sono meno viscose, ma quelle con peso molecolare più elevato presentano più siti di attacco per molecola.
Azioni biochim/fisiol
La poli-D-lisina (PDL) bromidrato è un fattore di adesione cellulare aspecifico, che promuove l′adesione delle cellule a substrati solidi aumentando l′interazione elettrostatica fra la superficie di coltura e gli ioni di carica negativa della membrana cellulare. Quando è adsorbita sulla superficie di coltura, la poli-D-lisina accresce il numero di siti carichi positivamente disponibili per il legame con le cellule.
Caratteristiche e vantaggi
Prodotto sterilizzato per irraggiamento γ
Componenti
La poli-D-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla a poli-D-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura ß perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Avvertenza
Le soluzioni sterili sono stabili fino a 2 anni se conservate a 2-8 °C. Dovrebbero essere conservate essiccate a -20 °C.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto ha peso molecolare fra 30.000 e 70.000, testato in coltura cellulare e irradiato con raggi gamma. Per rimuovere HBr dissolvere questo prodotto in un tampone neutro e dializzare per rimuovere i sali. Di norma, per usare questo prodotto come un fattore di adesione, aggiungere 50 mL di acqua di grado sterile per colture di tessuti a 5 mg di poli-lisina e rivestire la superficie in condizioni asettiche con 1 mL per ogni 25 cm2 di soluzione. Dopo 5 minuti rimuovere la soluzione per aspirazione e lavare accuratamente la superficie. Lasciare seccare per due ore prima di introdurre cellule e terreno di coltura.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Poli-L-lisina 0.1 % (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
P8920
Poli-L-lisina
Poli-D-lisina mol wt 4,000-15,000
Sigma-Aldrich
P6403
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt 1,000-5,000
Sigma-Aldrich
P0296
Poli-D-lisina
Poli-D-lisina mol wt 150,000-300,000
Sigma-Aldrich
P1149
Poli-D-lisina
Poli-L-lisina mol wt 30,000-70,000
Sigma-Aldrich
P2636
Poli-L-lisina
Poli-D-lisina mol wt ≥300,000
Sigma-Aldrich
P1024
Poli-D-lisina
Laminina 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
L2020
Laminina
Poli-L-ornitina mol wt 30,000-70,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4957
Poli-L-ornitina
Methods to Study the Myenteric Plexus of Rat Small Intestine
Hecking I, et al.
Cellular and Molecular Neurobiology, 43, 315?325-315?325 (2021)
Progesterone: A Neuroprotective Steroid of the Intestine
Stegemann LN, et al.
Cells, 12(8), 1206-1206 (2023)
Valentina Cigliola et al.
PloS one, 11(3), e0150880-e0150880 (2016-03-10)
Signalling through gap junctions contributes to control insulin secretion and, thus, blood glucose levels. Gap junctions of the insulin-producing β-cells are made of connexin 36 (Cx36), which is encoded by the GJD2 gene. Cx36-null mice feature alterations mimicking those observed
Zika virus infection of mature neurons from immunocompetent mice generates a disease-associated microglia and a tauopathy-like phenotype in link with a delayed interferon beta response
Manet C, et al.
Journal of Neuroinflammation, 19 (2022)
Nadine Dupuis et al.
Molecular pharmacology, 91(6), 595-608 (2017-03-21)
G protein-coupled receptors are the most important drug targets for human diseases. An important number of them remain devoid of confirmed ligands. GPR27 is one of these orphan receptors, characterized by a high level of conservation among vertebrates and a
Articoli
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocolli
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.