Vai a
P6282
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinonimo/i:
PLL HBr
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 143.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Mol wt:
70,000-150,000
CHF 143.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poli-L-lisina, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
mol wt
70,000-150,000
packaging
pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
solubility
H2O: soluble 50 mL/vial, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
General description
La poli-L-lisina è un polimero di amminoacidi carico positivamente con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla poli-L-lisina di raggiungere una forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura beta perché HBr interferisce con la formazione di legami idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o i residui che contengono N o O.
Application
La poli-L-lisina bromidrato è stata utilizzata per il prerivestimento delle piastre con fondo in vetro utilizzate per la coltura cellulare in vitro.
Raccomandata come substrato per colture cellulari utilizzando 0,5 mL di una soluzione 0,1 mg/mL per rivestire 25 cm2. Le condizioni ottimali per l′adesione devono essere determinate per ogni linea cellulare e ogni applicazione.
Biochem/physiol Actions
La poli-L-lisina viene impiegata come materiale di pre-rivestimento per assicurarsi una migliore adesione delle cellule alle superfici di coltura.[1] La ricerca ha evidenziato come le piastre rivestite di poli-L-lisina (PLL) danno prova di una velocità di crescita cellulare accelerata. È emerso anche come la coltivazione di cellule staminali mesenchimali (MSC) su substrati rivestiti con PLL sia in grado di preservare le proprietà staminali di queste cellule e di inibirne la senescenza. Le piastre rivestite con PLL si sono dimostrate capaci di potenziare la crescita delle cellule MSC e di sovra-regolare l′espressione dei geni associati all′adesione, al differenziamento, alla proliferazione e alla segnalazione cellulare. Inoltre, le superfici porose rivestite con PLL hanno indotto progressi nella proliferazione cellulare e nel differenziamento osteogenico delle MSC.
Analysis Note
Peso molecolare basato sulla viscosità. Analizzata anche con MALLS.
Other Notes
La poli-L-lisina è un polimero aminoacidico con carica positiva con circa un HBr per residuo di lisina. Il bromidrato consente alla poli-L-lisina di raggiungere la forma cristallina solubile in acqua. Una piccola quantità del prodotto può essere rinvenuta nella struttura beta perché il HBr interferisce con il legame idrogeno tra i gruppi amminici e i gruppi carbossilici o le frazioni che contengono N o O.
Disclaimer
Le soluzioni sterili sono stabili per un massimo di due anni se conservate a 2-8 °C. Il prodotto deve essere conservato essiccato a -20 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P9155P4832P2636
Poli-L-lisina mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P6282
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P9155
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4832
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 30,000-70,000
Sigma-Aldrich
P2636
Poli-L-lisina
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable, cell culture | mammalian: suitable
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
sterile-filtered
sterility
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mol wt
70,000-150,000
mol wt
30,000-70,000
mol wt
150,000-300,000
mol wt
30,000-70,000
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-L-lisina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)