MAK465
Glycogen Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinonimo/i:
Glycogen Quantification Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
applicazioni
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
colorimetric
fluorometric
Malattie correlate
diabetes; endocrinological disorders
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Linear detection range: 2 to 200 µg/mL glycogen for colorimetric assays and 0.2 to 20 µg/mL for fluorometric assays.
- Convenient room temperature assay. The procedure involves adding a single working reagent, and and takes only 30 minutes
Compatibilità
Principio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)