Vai a
M9901
Mutanolisina
lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified
Sinonimo/i:
Mutanolysin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 69.90
5000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 165.00
10000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 224.00
50000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 720.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥4000 units/mg protein (biuret)
Biological source:
bacterial (Streptomyces globisporus)
CHF 69.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bacterial (Streptomyces globisporus)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
mol wt
23 kDa
input
bacteria and yeast sample(s)
suitability
suitable for cell lysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La mutanolisina derivata da Streptomyces globisporus è costituita da due principali enzimi litici e può essere utile come agente per il controllo della carie dentale.
Application
La mutanolisina è stata usata in uno studio per valutare la lisi e la generazione di protoplasti negli streptococchi nei latticini. È stata usata anche in uno studio per esaminare la conversione degli streptococchi di gruppo B a protoplasti. Fornisce una delicata lisi cellulare per l′isolamento di biomolecole facilmente degradabili ed RNA dai batteri. È stata usata nella formazione di sferoplasti per l′isolamento del DNA.
Fornisce una delicata lisi cellulare per l′isolamento di biomolecole facilmente degradabili e di RNA dai batteri. È stata usata nella formazione di sferoplasti per l′isolamento del DNA.
Biochem/physiol Actions
La mutanolisina scinde il legame β-N-acetilmuramil-(1→4)-N-acetilglucosamina del polimero peptidoglicano-polisaccaride della parete cellulare batterica. Esegue la lisi di Listeria e di altri batteri gram positivi come Lactobacillus e Lactococcus.
La mutanolisina è una N-acetilmuramidasi. Come il lisozima, è un enzima muralitico che scinde il legame β-N-acetilmuramil-(1→4)-N-acetilglucosamina del polimero peptidoglicano-polisaccaride della parete cellulare batterica. Le frazioni carbossi-terminali sono coinvolte nel riconoscimento e nel legame dei polimeri unici della parete cellulare. La mutanolisina esegue la lisi di Listeria e di altri batteri gram positivi come Lactobacillus e Lactococcus.
Physical form
Polvere liofilizzata contenente Ficoll® e sali tampone di succinato di sodio
Other Notes
Una unità produrrà un ΔA600 di 0,01 per minuto per mL a pH 6,0 a 37 °C, usando una sospensione di parete cellulare di Streptococcus faecalis come substrato.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SRE0007SAE0092M4782
Mutanolisina lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified
Sigma-Aldrich
M9901
Mutanolisina
Mutanolisina Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
SRE0007
Mutanolisina
Mutanolisina free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
SAE0092
Mutanolisina
Mutanolisina 0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
M4782
Mutanolisina
description
lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret)
description
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
description
0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
biological source
bacterial (Streptomyces globisporus)
biological source
bacterial (Streptomyces globisporus)
biological source
Streptomyces sp. (Streptomyces globisporus ATCC 21553)
biological source
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for cell lysis
suitability
suitable for cell lysis
suitability
suitable for cell lysis
suitability
-
mol wt
23 kDa
mol wt
23 kDa
mol wt
~18.5 kDa, 23 kDa
mol wt
23 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mutanolisina
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Hi, Could you advise the best way to resuspend mutanolysin M9901. Will it be soluble in water?
    1 answer
    1. This product may be prepared in 50 mM TES buffer, pH 7.0, with 1 mM MgCl2, at 1 mg/mL. It is also soluble in water or TE buffer. Please see the link below to review the product datasheet for additional details:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/382/514/m9901pis-ms.pdf