Vai a
W4502
Acqua
suitable for electrophoresis, PCR
Water
Sinonimo/i:
Acqua priva di DNasi, Acqua priva di RNAsi, Acqua priva di nucleasi, Acqua priva di proteasi, Non trattata con DEPC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Technique(s):
PCR: suitable, electrophoresis: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acqua, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg
sterility
0.1 μm filtered
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable, electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, Protease, free
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
L′acqua viene utilizzata:
  • nella sintesi di cDNA e nell′amplificazione mediante PCR
  • per la diluizione di campioni di DNA di rumine prima della qPCR
  • nella PCR (reazione a catena della polimerasi) e nell′elettroforesi su gel di agarosio
  • nella fase di eluizione durante l'estrazione dell′RNA
Features and Benefits
  • Acqua priva di nucleasi
  • Priva di DNasi, RNasi, e proteasi
  • Non trattata con DEPC
  • Filtrata con filtro da 0,1 um
  • Preparata da acqua bidistillata e deionizzata
  • Adatta per applicazioni molecolari
Questo prodotto è stato filtrato con un filtro da 0,1um. È classificato come reagente per biologia molecolare ed è adatto per applicazioni di biologia molecolare. È stato testato per l'assenza di nucleasi e proteasi e stato sottoposto all′analisi della carica microbica. Non viene trattato con dietilpirocarbonato (DEPC).
Preparation Note
Questo prodotto viene preparato da acqua bidistillata e deionizzata
Other Notes
Le specifiche delle nostre acque possono essere facilmente confrontate grazie alla tabella delle specifiche dell'acqua.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
9801-OP9528495289
Acqua Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Acqua
Acqua OmniPur&#174; Grade, Sterile, Nuclease Free
Sigma-Aldrich
9801-OP
Acqua
Acqua Molecular Biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Acqua
Acqua for cell biology, sterile ultrafiltered
Sigma-Aldrich
95289
Acqua
technique(s)
PCR: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
FISH: suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
5-7
pH
-
pH
5-7
pH
5-7
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acqua
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. W4502 Millipore Water: what is the ohms of this water?
    1 answer
    1. The conductivity of this water is not determined. Currently, there is no Molecular Biology grade water product available that is tested for conductivity.
      Helpful?
  2. Do you have stability data for W4502 for evaluating if Shelf Life can be extended?
    1 answer
    1. This water product is not assigned an expiration or retest date. In the original sealed container the material is stable nearly indefinitely. Items that are not assigned an expiration date are warranteed for 1 year from the date of shipment.
      Helpful?
  3. Is this water sterile? Can this be used for cell culture?
    1 answer
    1. Product W4502 is not sterile, this product is prepared from Double Distilled and Deionized Water. This product is best suitable to use in molecular biology applications. See product W3500 for Sterile, Tissue Culture grade Water:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/w3500
      Helpful?
  4. In what vessel does this product come? A bottle, a bag with a spigot, etc.?
    1 answer
    1. This product is packaged in square PET square bottles. To request a quote for larger volumes or specialized packaging, please submit a request at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/services/support/bulk-quotation-request
      Helpful?
  5. This product does not list an expiration date on the label. Could someone provide an expiration for lot number BCCH7145?
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. USA
    • Review 1
    • Votes 6
    1 out of 5 stars.
    This water has microbial contamination!
    We used this water (Lot #0000387784) to dilute DNA for cell culture, but the cells kept getting contaminated. Eventually we traced it back to the water. Even a freshly opened bottle had microbial growth after mixing with culture medium. This ended up ruining thousands of dollars of experiments.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  2. 1 Ratings-only review