Documenti
SRE0005
Sigma-Aldrich
Proteinasi K
Reagents designed and manufactured under current ISO 13485 certification.
Sinonimo/i:
Endopeptidasi K
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
28.93 kDa
Concentrazione
≥10 mg/mL protein
≥800 unit/mL
Impurezze
≤500 pg/mg DNA (PicoGreen® assay)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
DNAse, RNAse, exonuclease, endonuclease, and nickase, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Utile per l′inattivazione proteolitica delle nucleasi durante l′isolamento di DNA ed RNA.
Rimuove le endotossine che si legano alle proteine cationiche come lisozima e ribonucleasi A.
Segnalato come utile per l′isolamento dei mitocondri epatici, di lievito e di fagiolo mungo
Determinazione della localizzazione degli enzimi sulle membrane
Trattamento di sezioni di tessuto incluse in paraffina per esporre i siti di legame dell′antigene per la marcatura dell′anticorpo.
Digestione delle proteine da campioni di tessuto cerebrale per la ricerca sui prioni nell′encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST).
Azioni biochim/fisiol
La proteinasi K è una serin proteasi stabile e molto reattiva. Le evidenze emerse da studi sulla struttura cristallina e molecolare indicano che l′enzima appartiene alla famiglia delle subtilisine con una triade catalitica nel sito attivo (Asp39-His69-Ser224). È stabile in un vasto assortimento di ambienti: pH, sali tampone, detergenti (SDS) e temperatura. In presenza di SDS 0,1-0,5%, la proteinasi K conserva la sua attività e digerisce una serie di proteine e nucleasi nelle preparazioni di DNA senza compromettere l′integrità del DNA isolato.
Definizione di unità
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Note legali
PicoGreen is a registered trademark of Life Technologies
Comunemente ordinati con questo prodotto
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Nikol Jankovska et al.
Biomedicines, 10(3) (2022-03-26)
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD), the most common human prion disorder, may occur as "pure" neurodegeneration with isolated prion deposits in the brain tissue; however, comorbid cases with different concomitant neurodegenerative diseases have been reported. This retrospective study examined correlations of clinical
Jessica Varela Villarreal et al.
Journal of microbiological methods, 94(3), 161-169 (2013-07-03)
Molecular techniques, such as polymerase chain reaction (PCR) and quantitative PCR (qPCR), are very sensitive, but may detect total DNA present in a sample, including extracellular DNA (eDNA) and DNA coming from live and dead cells. DNase I is an
Fangzhong Yuan et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 51(1), 219-224 (2013-05-30)
Prion diseases characterize a category of fatal neurodegenerative diseases. Although reports have increasingly shown that oxidative stress plays an important role in the progression of prion diseases, little is known about whether oxidative stress is a cause or a consequence
Yi-sheng Chen et al.
Archives of microbiology, 196(3), 193-199 (2014-02-05)
Lactobacillus plantarum 510, previously isolated from a koshu vineyard in Japan, was found to produce a bacteriocin-like inhibitory substance which was purified and characterized. Mass spectrometry analysis showed that the mass of this bacteriocin is 4,296.65 Da. A partial sequence, NH2-
Eva Dvorakova et al.
BMC neurology, 13, 126-126 (2013-09-26)
The accumulation of the misfolded forms of cellular prion protein, i.e. prions (PrPSc), in the brain is one of the crucial characteristics of fatal neurodegenerative disorders, called transmissible spongiform encephalopathies (TSEs). Cellular prion protein is normally linked to the cell
Articoli
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
In blood DNA extraction, Proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, can help break down the cellular and nuclear membranes, releasing DNA from the cells that protect it from degradation and increase purity/yield making it more suitable for various molecular biology techniques.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Vedi tutto