Documenti fondamentali
D0160000
Deferoxamina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
DFOM, Deferoxamina, Desferrioxamina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H48N6O8 · CH4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
656.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
deferoxamine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Deferoxamine mesylate salt EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Un chelante del ferro utilizzato spesso negli studi sulla proliferazione e l′apoptosi cellulare. Ha mostrato effetti antiproliferativi sulle cellule muscolari lisce vascolari in vitro e in vivo e la capacità di arrestare le cellule nella fase G1. È stato riferito che induce p53. Induce l′apoptosi nelle cellule HL-60 tramite la chelazione del ferro. Dopo 48 ore di trattamento con 1μM di deferoxamina, la frammentazione del DNA è risultata evidente. Le cellule trattate con 0,1 μM di deferoxamina per sole 24 ore hanno subito l′apoptosi; entro 48 ore è stato osservato il collasso nucleare. In alcuni studi, ha mostrato proprietà antiossidanti e ha protetto le cellule contro il danneggiamento indotto da H2O2.
Un chelante del ferro utilizzato spesso negli studi sulla proliferazione e l′apoptosi cellulare. È stato riferito che induce p53.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Xueping Guo et al.
PloS one, 9(4), e94156-e94156 (2014-04-17)
Hyaluronidases are a family of enzymes that degrade hyaluronic acid (hyaluronan, HA) and widely used in many fields. A hyaluronidase producing bacteria strain was screened from the air. 16S ribosomal DNA (16S rDNA) analysis indicated that the strain belonged to
Meredith Corley et al.
Molecular cell, 80(5), 903-914 (2020-11-27)
Discovering the interaction mechanism and location of RNA-binding proteins (RBPs) on RNA is critical for understanding gene expression regulation. Here, we apply selective 2'-hydroxyl acylation analyzed by primer extension (SHAPE) on in vivo transcripts compared to protein-absent transcripts in four human
Yudan Chi et al.
Science (New York, N.Y.), 369(6501), 276-282 (2020-07-18)
The tumor microenvironment plays a critical regulatory role in cancer progression, especially in central nervous system metastases. Cancer cells within the cerebrospinal fluid (CSF)-filled leptomeninges face substantial microenvironmental challenges, including inflammation and sparse micronutrients. To investigate the mechanism by which
Jingyin Yue et al.
Genes & development, 34(9-10), 637-649 (2020-04-04)
The emergence of drug resistance is a major obstacle for the success of targeted therapy in melanoma. Additionally, conventional chemotherapy has not been effective as drug-resistant cells escape lethal DNA damage effects by inducing growth arrest commonly referred to as
Cindy A Ryan et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 178(1), 88-103 (2020-10-24)
A peptide reactivity assay with an activation component was developed for use in screening chemicals for skin sensitization potential. A horseradish peroxidase-hydrogen peroxide (HRP/P) oxidation system was incorporated into the assay for characterizing reactivity of hapten and pre-/prohapten sensitizers. The