Y0001937
Desferrioxamine B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
30-Amino-3,14,25-trihydroxy-3,9,14,20,25-pentaazatriacontane-2,10,13,21,24-pentone, Deferoxamine B
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
deferoxamine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C25H48N6O8/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34)
UBQYURCVBFRUQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti