Vai a
SML2234
1S,3R-RSL 3
≥98% (HPLC), powder, GPx4 inhibitor
Sinonimo/i:
RAS-selective lethal, RSL3, (1S, 3R)-2-(2-Chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid methyl ester
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 125.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 504.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H21ClN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 125.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1S,3R-RSL 3, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 9.0 to 15.0°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)N1[C@H](Cc2c3c([nH]c2[C@@H]1c4ccc(cc4)C(=O)OC)cccc3)C(=O)OC
InChI key
TXJZRSRTYPUYRW-NQIIRXRSSA-N
General description
Ras-selective lethal small molecule 3 (RSL3) induces ferroptosis by inhibiting the activity of glutathione peroxidase 4 (GPx4). RSL3 not only activates ferroptosis but also blocks the activation of the mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway through interactions with GPX4. In thyroid cancer cell lines, RSL3 decreases cell viability, inhibits spheroid formation, and disrupts cell migration in vitro.
Application
1S,3R-RSL 3 has been used:
  • as a glutathione peroxidase 4 (GPX4) inhibitor to study its effects on cell death in subventricular glioblastoma multiforme (GBM) lines[1]
  • GPX4 inhibitor and ferroptosis inducer to study its effects on cardiomyocyte death and heart failure in mice[2]
  • as a ferroptosis inducer in HT-1080 cellsin cell viability assay[3]
Biochem/physiol Actions
Ferroptosis inducer; inhibits glutathione peroxidase 4 (GPX4)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)