Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 121.00 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 490.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Deferasirox, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(N\C(=C4\C=CC=CC\4=O)\N\C\2=C3\C=CC=CC\3=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,22-23H,(H,27,28)/b19-15-,20-16+
InChI key
FMSOAWSKCWYLBB-VBGLAJCLSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deferasirox
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?