Following reconstitution, stock solutions are stable up to 6 months when stored frozen in aliquots at -20°C.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 83.20 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 341.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Ferrostatin-1, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
, faint purple to brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C2CCCCC2)c1c(cc(cc1)C(=O)OCC)N
InChI
1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)11-8-9-14(13(16)10-11)17-12-6-4-3-5-7-12/h8-10,12,17H,2-7,16H2,1H3
InChI key
UJHBVMHOBZBWMX-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥96% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color , faint purple to brown | color white to beige | color white to beige | color yellow to brown |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
DMSOで溶解後の保存は冷蔵保存ですか?それとも冷凍保存でしょうか?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the protocol for diluting SML0583 (5 mg), which is said to be soluble in DMSO? Additionally, what kind of stock solution can I prepare for long-term storage and where to store it after adding DMSO.
1 answer-
The solubility of Ferrostatin-1 is approximately 10 mg/ml in DMSO. The detailed solution stability information is not available; therefore, it is recommended to prepare a fresh solution for each application.