Documenti
271004
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
99.8%, anhydrous, suitable for solid phase extraction (SPE)
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
eCl@ss:
39031501
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
Acetonitrile, anhydrous, 99.8%
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Impurezze
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble (completely)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acetonitrile, un nitrile alifatico, è usato diffusamente come solvente organico e composto intermedio nelle sintesi organiche. Alla luce UV-visibile è trasparente e dunque ben applicabile nelle tecniche spettrofotometriche e fluorimetriche. Grazie alla bassa viscosità, alla elevata forza di eluizione e miscibilità in acqua, il MeCN è utilizzato come componente della fase mobile in molte tecniche cromatografiche. Ha inoltre un ruolo di rilievo come terreno di estrazione nell′estrazione liquido-liquido, in quella in fase solida o nella microestrazione.
Applicazioni
L′acetonitrile può essere usato come solvente per la preparazione di:
  • 1,2-azidoalcoli e 1,2-azidoamine attraverso l′apertura assistita dal cloruro di cerio (III) dell′anello di epossidi e aziridine per mezzo di sodio azide.
  • Ciano-indolinoni attraverso l′arilalchilazione ossidativa di olefine in presenza di palladio come catalizzatore.
Può essere usato anche come reagente per la sintesi di:
  • Bis (difenilfosfino) acetonitrile reagendo con n-butillitio e quindi con clorodifenilfosfino.
  • β-acetamidochetoni attraverso la reazione di accoppiamento con chetoni o chetoesteri e aldeidi in presenza di cloruro di cobalto(II).
Comunemente ordinati con questo prodotto
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Acetonitrile for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.00017
Acetonitrile
Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv&#174; Reag. Ph Eur
Supelco
1.00030
Acetonitrile
Bis (diphenylphosphino) acetonitrile: Synthesis, ligand properties and application in catalytic carbon?carbon coupling
Braun L, et al.
Dalton Transactions, 14, 1409-1415 (2007)
Cobalt-catalysed three-component coupling involving ketones or ketoesters, aldehydes and acetonitrile: a novel one-pot synthesis of ?-acetamido ketones
Madhavaa Reddy M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 6, 713-714 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 56-56 (1994)
Palladium-Catalyzed Oxidative Arylalkylation of Activated Alkenes: Dual C-H Bond Cleavage of an Arene and Acetonitrile.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(52), 12578-12581 (2011)
Cerium (III) chloride promoted highly regioselective ring opening of epoxides and aziridines using NaN3 in acetonitrile: a facile synthesis of 1,2-azidoalcohols and 1,2-azidoamines.
Sabitha G, et al.
Organic Letters, 4(3), 343-345 (2002)
Articoli
Le sostanze si dicono miscibili tra di loro se, mescolate, si dissolvono a dare una soluzione uniforme. Annota nei tuoi bookmark o scarica la nostra tavola di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.