Documenti
276855
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido
anhydrous, ≥99.9%
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
506008
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
Impurezze
<0.005% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Solubilità
H2O: miscible (completely)
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il dimetilsolfossido è un solvente protico apolare solitamente usato come terreno di reazione e reagente nelle reazioni organiche
Applicazioni
Il dimetilsolfossido può essere usato come ossidante per la conversione degli isonitrili in isocianati. Il DMSO attivato dal cloruro di ossalile può essere usato nell′ossidazione a carbonili degli alcoli a catena lunga.
Confezionamento
Grandi volumi, 18 L o 200 L, confezionati in contenitori d′acciaio inossidabile PurePac®; Tagli da 100 mL, 250ml, 1 L, 2 L, 6×1 L confezionati in flaconi Sure/Seal®
Avvertenza
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Altre note
L′articolo codice 276855-4X2L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 276855-2L che è fisicamente identico e ha esattamente le stesse specifiche.
Per informazioni sulla miscibilità del dimetilsolfossido, visitare il link:
tabella sulla miscibilità/immiscibilità del dimetilsolfossido
Per l′erogazione dei solventi, i contenitori Pure-Pac® II richiedono l′adattatore MacroValve Micromatic Z560723.
Note legali
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
A Practical Synthesis of Isocyanates from Isonitriles: Ethyl 2-Isocyanatoacetate
Hoang VLe and Ganem B
Organic Syntheses, 89, 404-404 (2012)
Dimethyl sulfoxide oxidations.
Epstein WW & Sweat FW.
Organic Syntheses, 67(3), 247-260 (1967)
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals
Royal Society of Chemistry null
Oxidation of long-chain and related alcohols to carbonyls by dimethyl sulfoxide" activated" by oxalyl chloride.
Mancuso AJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(12), 2480-2482 (1978)
Young-Keun Yang et al.
Nature protocols, 2(7), 1740-1745 (2007-07-21)
This protocol describes detailed procedures for the preparation of a rhodamine-based mercury probe and for its applications to the detection of mercury in cells and vertebrate organisms. The mercury probe 1, which is prepared in two steps from rhodamine 6G
Articoli
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.