Documenti
270997
Sigma-Aldrich
Diclorometano
anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sinonimo/i:
DCM, Cloruro di metilene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 1613
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
6.86 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
contiene
40-150 ppm amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.001% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il diclorometano è stato provato come solvente per l′ossido di dipiridina-cromo(VI). È stata riportata una solubilità pari a 12,5 g/100 mL. È stato studiato il ruolo della quantità del carico di TiO2 sul supporto di carbone attivato impiegato nella fotodecomposizione del diclorometano.
Il diclorometano è un solvente organico clorato che si degrada nel tempo. Ciò può essere impedito aggiungendo amilene come stabilizzante.
Applicazioni
Il diclorometano può essere utilizzato come solvente per l′ossidazione di alcoli primari e secondari usando ossido di dipiridina-cromo(VI). Il perclorato di litio sospeso in DCM è un terreno efficace per le reazioni aldoliche di Mukaiyama di aldeidi con silil chetene acetale. Il DCM può essere usato anche per la sintesi di 2-bromo-6-litiopiridina da 2,6-dibromopiridina attraverso la reazione di scambio tra litio e bromo.
Il diclorometano è stato usato per quantificare tramite gascromatografia (GC) le sostanze volatili dei mirtilli indotte dagli erbivori (falena zingara).
Comunemente ordinati con questo prodotto
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Toluene anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Toluene
D-(+)-Glucosio 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
D9434
D-(+)-Glucosio
Metanolo suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanolo
Diclorometano analytical standard
Supelco
02575
Diclorometano
Diclorometano for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
1.07020
Diclorometano
Cesar R Rodriguez-Saona
Journal of visualized experiments : JoVE, (58)(58), doi:10-doi:10 (2012-01-05)
Herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) are commonly emitted from plants after herbivore attack. These HIPVs are mainly regulated by the defensive plant hormone jasmonic acid (JA) and its volatile derivative methyl jasmonate (MeJA). Over the past 3 decades researchers have documented
Carbon-carbon bond formation catalyzed by lithium perchlorate in dichloromethane
Reetz MT & Fox DN
Tetrahedron Letters, 34(7), 1119-1122 (1993)
Efficient Preparation of 2-Bromo-6-lithiopyridine via Lithium? Bromine Exchange in Dichloromethane
Peterson MA & Mitchell JR
The Journal of Organic Chemistry, 62(23), 8237-8239 (1997)
Dipyridine-chromium (VI) oxide oxidation of alcohols in dichloromethane.
Collins JC, et al.
Tetrahedron Letters, 9(30), 3363-3366 (1968)
Effect of activated carbon content in TiO2-loaded activated carbon on photodegradation behaviors of dichloromethane.
Torimoto T, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 103(1), 153-157 (1997)
Articoli
Le sostanze si dicono miscibili tra di loro se, mescolate, si dissolvono a dare una soluzione uniforme. Annota nei tuoi bookmark o scarica la nostra tavola di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.