Documenti fondamentali
L010000
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
Acetonitrile
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Tipo
for DNA synthesis
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Impurezze
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Indice di rifrazione
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Una soluzione di lavaggio a base di acetonitrile anidro (contenuto in acqua <30 ppm), è impiegata come solvente di lavaggio completo dopo ogni stadio del ciclo di sintesi.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Cap B configured for ABI
Sigma-Aldrich
L050030
Cap B
Oxidizer 0.02 M, configured for ABI 3900
Sigma-Aldrich
L060020
Oxidizer
Cap A configured for ABI
Sigma-Aldrich
L040030
Cap A
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their
B Girit et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 71(12), 1859-1868 (2015-06-13)
Bisphenol A (BPA) is an industrial pollutant considered as one of the major endocrine-disrupting chemicals found in natural waters. In the present study, the use of a commercial, air-stable, zero-valent iron (ZVI) powder, consisting of Fe0 surface stabilized nanoparticles was
Takashi Fujii et al.
Nature protocols, 10(9), 1445-1456 (2015-08-28)
Live single-cell mass spectrometry (live MS) provides a mass spectrum that shows thousands of metabolite peaks from a single live plant cell within minutes. By using an optical microscope, a cell is chosen for analysis and a metal-coated nanospray microcapillary
C Nagelreiter et al.
International journal of pharmaceutics, 491(1-2), 162-169 (2015-06-29)
The tape stripping method is a very important tool for dermopharmacokinetic experiments in vitro and the accurate measurement of the removed corneocytes is key for a reliable calculation of a drug's skin penetration behavior. Therefore, various methods to quantify the
Questions
Reviews
Active Filters
    • Reviews 2
    • Votes 2
    4 out of 5 stars.
    acetonitrile for dna synthesis
    Dry acetonitrile for dissolving phosphoramidites in oligonucleotide synthesis