Acetonitrile
L’acetonitrile, o cianuro di metile, è un solvente organico polare, aprotico e altamente volatile. Viene impiegato in chimica analitica come solvente e come fase mobile. È usato inoltre come solvente per reazioni organiche quali la sintesi degli alchil idroperossidi condotta ossidando l’alcano con perossido di idrogeno in presenza di complessi del ferro.
L’acetonitrile viene impiegato altresì in ambito farmaceutico per la sintesi, la purificazione e la formulazione di farmaci. Risulta particolarmente utile nel caso di principi attivi poco solubili in acqua o in altri solventi di uso comune.
Acetonitrile come solvente in spettroscopia
L’acetonitrile è usato diffusamente nell’ambito di varie tecniche spettroscopiche, quali la spettroscopia infrarossa (IR) e la risonanza magnetica nucleare (NMR). Viene utilizzato anche come solvente nella spettroscopia ultravioletta-visibile (UV/VIS): la sua trasparenza e un assorbimento nello spettro UV minore rispetto a quello di molti altri solventi ne fanno un’ottima scelta per le misurazioni UV-VIS.
Acetonitrile deuterato (acetonitrile-d3): L’acetonitrile-d3, con o senza trimetil silano, viene impiegato come solvente in spettroscopia infrarossa (IR) e in spettroscopia NMR nonché come solvente di eluizione nella tecnica accoppiata di cromatografia liquida ad alte prestazioni - estrazione in fase solida - risonanza magnetica nucleare (HPLC-SPE-NMR)
Acetonitrile come fase mobile in cromatografia
Dato che l’acetonitrile è caratterizzato da viscosità ridotta ed elevata forza eluente ed è compatibile con un ampio spettro di analiti, viene utilizzato come componente della fase mobile in numerose tecniche cromatografiche quali l’HPLC, la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa (LC-MS), la cromatografia liquida a prestazioni ultra elevate (UHPLC) e la gascromatografia.
Acetonitrile di grado HPLC: in cromatografia liquida a prestazioni elevate (HPLC), è possibile usare come fase mobile acetonitrile di grado gradiente o una soluzione di acetonitrile contenente ben precise concentrazioni di acido trifluoroacetico, acido formico e 2-propanolo o formiato d’ammonio.
Acetonitrile come standard di riferimento
L’acetonitrile è usato come standard farmaceutico di riferimento primario o secondario nella determinazione dell’etanolo e per l’analisi di residui.