Documenti
1.00029
Supelco
Acetonitrile
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-835-2
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitrile, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
524 °C
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
LC/MS: suitable
Impurezze
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
Residuo dopo evaporazione
≤1.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
191 nm, ≥25%
195 nm, ≥85%
200 nm, ≥96%
215 nm, ≥98%
230 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC#N
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I prodotti LiChrosolv hypergrade vengono accuratamente esaminati per l'idoneità alla LC-MS e soddisfano tutti i requisiti dei moderni metodi di ionizzazione LC-MS (ESI/APCI - in modalità sia positiva che negativa). Grazie a un basso background ionico e a una ridotta soppressione ionica, i solventi LiChrosolv hypergrade offrono alta riproducibilità ed elevata efficienza di ionizzazione. Il materiale di confezionamento è stato migliorato per soddisfare perfettamente i requisiti di qualità per la LC-MS.
Applicazioni
L′acetonitrile viene utilizzato come componente:
  • della fase mobile in un metodo LC-MS per la quantificazione rapida di glicoside dell′illudano e analoghi nelle felci;
  • della miscela di eluizione per estrarre composti (fluoro)chinolonici ad attività antibiotica da una cartuccia di estrazione a base di SDB/RPS
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup