The silicon oil products are not tested for melting point range. The product SDS reports the melting point based on the published physical properties of materials that fall under a given CAS number. Products under CAS# 63148-62-9 report a melting point of -55°C. The CAS# 9016-00-6, Polydimethylsiloxane. lists a melting point of -50°C.
146153
Silicone oil
for melting point and boiling point apparatuses
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Tipo
for melting point and boiling point apparatuses
Parametri
−40-350 °F temp. range (−40-175 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
Viscosità
45.0-55.0(25 °C)
P. eboll.
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C
Applicazioni
- for melting-point and boiling-point apparatus
- in membrane contactors to impregnate fibers
- on rheometer samples (chicken skin and bovine gelatin) to prevent evaporation during heating using temperature sweeps and frequency sweeps
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High viscosity
- Low water solubility
- Low vapor pressure
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
What is the part number of silicon oil that has a melting point at around - 50C.
1 answer-