Documenti
1.00030
Supelco
Acetonitrile
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, Reag. Ph Eur, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-835-2
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitrile, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Grado
gradient grade
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
524 °C
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Trasmittanza
193 nm, ≥60%
195 nm, ≥80%
230 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Grazie ad un elevato grado di trasmittanza nell′UV, basse conte particellari, acidità e alcalinità ridotte ed un ridotto residuo all'evaporazione, i solventi LiChrosolv® sono ideali per separazioni riproducibili. Poiché in HPLC analitica le separazioni sono normalmente condotte su gradiente, offriamo sia solventi a “grado gradiente", sia a "grado isocratico". Ciò consente di ridurre al minimo l′effetto gradiente del solvente.
Applicazioni
L′Acetonitrile viene usato come:
  • Solvente della fase mobile per la preconcentrazione del bisfenolo A (BPA) mediante estrazione in fase solida (SPE) da campioni di tè.
  • Solvente per l′estrazione di composti organici volatili da campioni concentrati di aria prelevata in ambienti chiusi.
  • Solvente per il risciacquo della vetreria.
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Acetonitrile for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Sigma-Aldrich
900667
Acetonitrile
Metanolo for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.06018
Metanolo
Acetonitrile EMPLURA®
Supelco
1.15500
Acetonitrile
Acetonitrile
Sigma-Aldrich
L010300
Acetonitrile
Acetonitrile for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00017
Acetonitrile
Acetonitrile for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00665
Acetonitrile
Acetonitrile suitable for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
34881
Acetonitrile
Determination of bisphenol A in tea samples by solid phase extraction and liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Ala A S, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 147, 598-604 (2019)
An assessment of indoor air concentrations and health risks of volatile organic compounds in three primary schools.
Sait S C, et al.
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214, 36-46 (2011)
Articoli
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of 12 nucleosides using Supel™ Carbon LC column in 15 minutes for use in identification and quantitation of nucleoside biomarkers.
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of polar herbicides, paraquat and diquat using SupelTM Carbon LC column with baseline resolution, excellent peak shape, and good lot-to-lot reproducibility.
HPLC method on Purospher® RP-18e column analyzes ephedrine and pseudoephedrine HCl in traditional Chinese medicine.
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Vedi tutto
Protocolli
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Contenuto correlato
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.