192406
2-Chloropropionitrile
95%
Sinonimo/i:
α-Chloropropionitrile, (±)-2-Chloropropionitrile, 2-Chloropropanenitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. eboll.
120-122 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(Cl)C#N
InChI
1S/C3H4ClN/c1-3(4)2-5/h3H,1H3
JNAYPRPPXRWGQO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- nitrile functionalized methimazole-based ionic liquids
- (+)- and (-)-anatoxin
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup